Learn More
Ethyl Salicylate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Salicylic acid ethyl ester |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10H,2H2,1H3 |
| Peso formulazione | 166.063 |