Learn More
Ethyl stearate, 97%
Codice prodotto. 10092620 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10092620 5 g Bottiglia in vetro 5g
10378150 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10092620 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 207480050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 111-61-5 | C20H40O2 | 312.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-61-5
Formula molecolare C20H40O2
Molecular Weight (g/mol) 312.52
Numero MDL MFCD00009006
InChI Key MVLVMROFTAUDAG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl stearate, stearic acid ethyl ester, octadecanoic acid, ethyl ester, ethyl n-octadecanoate, stearic acid, ethyl ester, dicyclohexylammonium sulfate, unii-c64rtc734w, fema no. 3490, ethyl-stearate, ethyloctadecanoate
PubChem CID 8122
ChEBI CHEBI:84936
IUPAC Name ethyl octadecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl stearate
Nota nome 97%
Punto di fusione 30°C to 39°C
Colore White
Punti di ebollizione 213°C to 215°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)16CO2C2H5
Quantità 5 g
Beilstein 02, 379
Indice di Merck 15, 8930
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone
Peso formulazione 312.52
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Mass