missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl-tert-butyl ether 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) |
| CAS | 637-92-3 |
| Nomi componenti o analita | Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6 H14 O |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Propane, 2-ethoxy-2-methyl-, Ether, tert-butyl ethyl (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxy-2-methylpropane, 1,1-Dimethylethyl ethyl ether, Ethyl 1,1-dimethylethyl ether, Ethyl tert-butyl ether, Ethyl tert-butyl oxide, NSC 1069, tert-Butyl ethyl ether |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(C)(C)C |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?