Learn More
Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 172.22 |
Percent Purity | 97% |