Learn More
Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10421934
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10421934 1 g Amber Glass Bottle 1g
10012504 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10421934 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC67423DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 103260-44-2
Formula molecolare C9H16O3
Molecular Weight (g/mol) 172.224
InChI Key JLMMMEDWRUVCEW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate, ethyl 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl acetate, ethyl 2-oxan-4-yl acetate, ethyl tetrahydropyran-4-yl-acetate, ethyl 2-4-tetrahydropyranyl acetate, ethyl tetrahydropyranyl-4-acetate, 2h-pyran-4-acetic acid, tetrahydro-, ethyl ester, ethyl tetrahydropyran-4-acetate, tetrahydro-pyran-4-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl tetrahydro-2h-pyran-4-ylacetate
PubChem CID 2773412
IUPAC Name ethyl 2-(oxan-4-yl)acetate
SMILES CCOC(=O)CC1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 172.22
Percent Purity 97%