Learn More
Ethyl Thiooxamate, TRC
Codice prodotto. 30386734
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30386734 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30386734 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE92685025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl Thiooxamate
CAS 16982-21-1
Formula molecolare C4 H7 N O2 S
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C4H7NO2S/c1-2-7-4(6)3(5)8/h2H2,1H3,(H2,5,8)
SMILES CCOC(=O)C(=S)N
IUPAC Name ethyl 2-amino-2-sulfanylideneacetate
Molecular Weight (g/mol) 133.17
Peso formulazione 133.0197