Learn More
Ethyl thiophene-2-carboxylate, 98+%
Codice prodotto. 11498920
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11498920 50 g 50g
11488920 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11498920 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12302.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2810-04-0 | C7H8O2S | 156.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2810-04-0
Formula molecolare C7H8O2S
Molecular Weight (g/mol) 156.20
Numero MDL MFCD00005436
InChI Key JZGZKRJVTIRPOK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76052
IUPAC Name ethyl thiophene-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl thiophene-2-carboxylate
Densità 1.161
Punti di ebollizione 217°C to 218°C
Punto d'infiammabilità 88°C (190°F)
Indice di rifrazione 1.526
Quantità 50 g
Beilstein 112678
Sinonimo ethyl 2-thiophenecarboxylate, ethyl 2-thenoate, ethyl-2-thiophenecarboxylate, thiophene-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, thiophene, 2-ethyl carboxylate, thiophenecarboxylic acid, ethyl ester, ethylthiophen-2-carboxylat, ethyl2-thiophenecarboxylate, acmc-209h0w
Peso formulazione 156.2
Percent Purity ≥98%