Learn More
Ethyl Thiophene-2-glyoxylate, TRC
Codice prodotto. 30388623
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30388623 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30388623 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE92701010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl Thiophene-2-glyoxylate
CAS 4075-58-5
Formula molecolare C8H8O3S
Quantità 10 g
Sinonimo 2-Oxo-2-(thiophen-2-yl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-oxo-2-(2-Thienyl)acetate, Ethyl 2-oxo-2-(2-Thienyl)ethanoate, Ethyl 2-oxo-2-(2'-thienyl)acetate, Ethyl 2-oxo-2-(Thiophen-2-yl)acetate, Ethyl 2-oxo-2-Thienylacetate, Ethyl 2-Thienylglyoxylate, Ethyl 2-Thiopheneglyoxylate, Ethyl oxo(2-Thienyl)acetate, Ethyl alpha-oxo-2-Thiopheneacetate
InChI Formula InChI=1S/C8H8O3S/c1-2-11-8(10)7(9)6-4-3-5-12-6/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C(=O)c1cccs1
Molecular Weight (g/mol) 184.21
Peso formulazione 184.0194