Learn More
Ethyl trans-2-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15478006
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15478006
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H62920.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1026787-30-3
Formula molecolare C7H12O3
Numero MDL MFCD18434533
Sinonimo trans-2-(Hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl trans-2-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate
Quantità 1 g
Peso formulazione 144.16
Percent Purity 97%