Learn More
Ethyl trans-4-bromocinnamate, 98%
Codice prodotto. 11491830
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11491830 25 g 25g
11481830 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11491830 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27544.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 24393-53-1 | C11H11BrO2 | 255.111 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24393-53-1
Formula molecolare C11H11BrO2
Molecular Weight (g/mol) 255.111
Numero MDL MFCD00012226
InChI Key YOOKYIPLSLPRTC-VMPITWQZSA-N
Sinonimo ethyl trans-4-bromocinnamate, e-ethyl 3-4-bromophenyl acrylate, ethyl 3-4-bromophenyl acrylate, 2-propenoic acid, 3-4-bromophenyl-, ethyl ester, ethyl 2e-3-4-bromophenyl prop-2-enoate, 2-propenoic acid, 3-4-bromophenyl-, ethyl ester, 2e, ethyl p-bromocinnamate, ethyl e-4-bromocinnamate, ethyl-trans-4-bromocinnamate, 4-bromocinnamic acid ethyl ester
PubChem CID 688115
IUPAC Name ethyl (E)-3-(4-bromophenyl)prop-2-enoate
SMILES CCOC(=O)C=CC1=CC=C(C=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl trans-4-bromocinnamate
Densità 1.359
Punti di ebollizione 180°C (18 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.597
Quantità 25 g
Peso formulazione 255.11
Percent Purity 98%