Learn More
Ethyl trans-beta-methylcinnamate, 97%
Codice prodotto. 10633225 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10633225 5 g Bottiglia in vetro 5g
10113254 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10633225 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 428000050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1504-72-9 | C12H14O2 | 190.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1504-72-9
Formula molecolare C12H14O2
Molecular Weight (g/mol) 190.24
Numero MDL MFCD00053762
InChI Key BSXHSWOMMFBMLL-MDZDMXLPSA-N
Sinonimo e-ethyl 3-phenylbut-2-enoate, ethyl 3-phenylbut-2-enoate, ethyl 3-phenylcrotonate, ethyl 2e-3-phenylbut-2-enoate, ethyl trans-beta-methylcinnamate, ethyl e-3-phenylbut-2-enoate, ethyl e-3-phenyl-2-butenoate, ethyl trans-, a-methylcinnamate, 2-butenoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, cinnamic acid, .beta.-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 5354836
IUPAC Name ethyl (E)-3-phenylbut-2-enoate
SMILES CCOC(=O)C=C(C)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl trans-β-methylcinnamate
Densità 1.0420g/mL
Punti di ebollizione 142°C to 144°C (20.0 hPa)
Punto d'infiammabilità >113°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C(CH3)=CHCO2C2H5
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.042
Peso formulazione 190.24
Percent Purity 97%