Learn More
Ethyl Trifluoroacetate, TRC
Codice prodotto. 30136158
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136158 100 g 100g
30136604 50 g 50g
30010849 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136158 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE930450100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 383-63-1
Formula molecolare C4H5F3O2
Molecular Weight (g/mol) 142.08
Sinonimo 2,2,2-Trifluoroacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl Perfluoroacetate, Ethyl Trifluoroacetate, Ethyl alpha,alpha,alpha-Trifluoroacetate, NSC 220215, Trifluoroacetic Acid Ethyl Ester;
IUPAC Name ethyl 2,2,2-trifluoroacetate
SMILES CCOC(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl Trifluoroacetate
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C4H5F3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
Peso formulazione 142.0242