Learn More
Ethyl trimethylacetate, 99%
Codice prodotto. 11454434
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11454434 100 g 100g
11444434 25 g 25g
11464434 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11454434 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13100.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3938-95-2 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3938-95-2
Formula molecolare C7H14O2
Molecular Weight (g/mol) 130.187
Numero MDL MFCD00009129
InChI Key HHEIMYAXCOIQCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl trimethylacetate, ethyl pivalate, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, ethyl ester, ethyl 2,2-dimethylpropionate, pivalic acid, ethyl ester, ethylpivalate, trimethylacetic acid, ethyl ester, unii-738s62lzwy, ethyltrimethylacetate, 2,2-dimethylpropanoic acid ethyl ester
PubChem CID 19838
IUPAC Name ethyl 2,2-dimethylpropanoate
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl trimethylacetate
Punto di fusione -90°C
Densità 0.891
Punti di ebollizione 116°C to 118°C
Punto d'infiammabilità 16°C (60°F)
Odore Stench
Indice di rifrazione 1.393
Quantità 100 g
Numero UN UN3272
Beilstein 1747617
Indice di Merck 14,7511
Peso formulazione 130.19
Percent Purity 99%