Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl valerate |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.8700g/mL |
| Punti di ebollizione | 145°C |
| Punto d'infiammabilità | 37°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3(CH2)3COOC2H5 |
| Indice di rifrazione | 1.3990 to 1.401 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ethyl valerate
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.