Learn More
Ethyl vanillate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl vanillate |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H12O4/c1-3-14-10(12)7-4-5-8(11)9(6-7)13-2/h4-6,11H,3H2,1-2H3 |
| Peso formulazione | 196.0736 |