Learn More
Ethyl Vanillin, TRC
Codice prodotto. 30136640
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136640 5 g 5g
30133470 100 g 100g
30005172 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136640 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9321005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-32-4
Formula molecolare C9 H10 O3
Molecular Weight (g/mol) 166.17
Sinonimo Ethylvanillin, Benzaldehyde, 3-ethoxy-4-hydroxy-, 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 2-Ethoxy-4-formylphenol, 3-Ethylvanillin, 4-Hydroxy-3-ethoxybenzaldehyde, Arovanillon, Bourbonal, Ethavan, Ethovan, Ethylprotal, Ethyl vanillin, Ethylvanillin, NSC 1803, NSC 67240, Protocatechuic aldehyde ethyl ether, Quantrovanil, Rhodiarome, Vanillal, Vanirom
IUPAC Name 3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
SMILES CCOc1cc(C=O)ccc1O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylvanillin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9-5-7(6-10)3-4-8(9)11/h3-6,11H,2H2,1H3
Peso formulazione 166.063
Percent Purity >95%