Learn More
Masterflex™ Tubo microbore in etilene vinil acetato
Codice prodotto. 11957885
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.51 mm
0.76 mm
1.02 mm
1.27 mm
1.42 mm
1.52 mm
1.85 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
1.52 mm
2.08 mm
2.29 mm
3.07 mm
3.23 mm
3.35 mm
3.45 mm
3.78 mm
Dimensione della confezione:
15m
30m
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno unitSize
11957885 1.85 mm 3.78 mm 15m
11977875 0.25 mm 2.08 mm 15m
11727355 0.51 mm 1.52 mm 30m
11917885 1.02 mm 3.07 mm 15m
11787355 0.76 mm 2.29 mm 30m
11707365 1.27 mm 2.29 mm 30m
11927885 1.27 mm 3.23 mm 15m
11937885 1.42 mm 3.35 mm 15m
11947885 1.52 mm 3.45 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11957885 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 9571240
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this tubing for biological testing. Saint Gobain Performance Plastics™ Ethyl Vinyl Acetate Microbore Tubing is biologically stable, nontoxic and non-contaminating.
  • Translucent cross-linked tubing flexible micro-line tubing
  • Virtually 100% elastic memory, returns to its original shape with gentle heating
  • Resin is USP 23 Class VI and National Formulary Vol. 14 specifications
  • Sterilize with autoclave, ethylene oxide, gamma irradiation or dry heat
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 1.85 mm
Materiale EVA
Diametro (sistema metrico) esterno 3.78 mm
Da utilizzare con Solvent/Hydrocarbon Autoanalysis/Microbore color-coded stopped tubing
Da utilizzare con (applicazione) Solvent/Hydrocarbon Autoanalysis/Microbore color-coded stopped tubing
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Pack
Dimensioni dei tubi 40
Colore Translucent Yellow
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C