Learn More
Masterflex™ Tubo microbore in etilene vinil acetato
Descrizione
- Translucent cross-linked tubing flexible micro-line tubing
- Virtually 100% elastic memory, returns to its original shape with gentle heating
- Resin is USP 23 Class VI and National Formulary Vol. 14 specifications
- Sterilize with autoclave, ethylene oxide, gamma irradiation or dry heat
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 mm |
| Materiale | EVA |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 2.08 mm |
| Da utilizzare con | Solvent/Hydrocarbon Autoanalysis/Microbore color-coded stopped tubing |
| Da utilizzare con (applicazione) | Solvent/Hydrocarbon Autoanalysis/Microbore color-coded stopped tubing |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Quantità confezione | 1 Pack |
| Dimensioni dei tubi | 12 |
| Colore | Translucent Yellow |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 74°C |