Learn More
Ethyl vinyl ketone, 97%, stab.
Codice prodotto. 11396996
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11396996 25 g 25g
11386996 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11396996 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06829.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1629-58-9 | C5H8O | 84.118 g/mol
Ethyl vinyl ketone is used as reagent for annulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ethyl vinyl ketone is used as reagent for annulation.
Solubility
Insoluble in water; soluble in most organic solvents.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1629-58-9
Formula molecolare C5H8O
Molecular Weight (g/mol) 84.118
Numero MDL MFCD00009316
InChI Key JLIDVCMBCGBIEY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-penten-3-one, ethyl vinyl ketone, ethylvinylketone, 1-pentene-3-one, ethylvinyl ketone, pentenone, ketone, ethyl vinyl, vinyl ethyl ketone, unii-r0053y1az7, fema no. 3382
PubChem CID 15394
IUPAC Name pent-1-en-3-one
SMILES CCC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl vinyl ketone
Nota nome stabilized
Densità 0.844
Punti di ebollizione 103°C to 104°C
Punto d'infiammabilità −6°C (21°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.42
Quantità 25 g
Numero UN UN3286
Beilstein 1735857
Informazioni di solubilità Insoluble in water; soluble in most organic solvents.
Peso formulazione 84.12
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl vinyl ketone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl vinyl ketone