Learn More
Ethyl vinyl ketone, 98%, stabilized, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10152480 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10152480 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10152480 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 119090050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1629-58-9 , 128-37-0
Formula molecolare C5H8O
Molecular Weight (g/mol) 84.12
Numero MDL MFCD00009316
InChI Key JLIDVCMBCGBIEY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-penten-3-one, ethyl vinyl ketone, ethylvinylketone, 1-pentene-3-one, ethylvinyl ketone, pentenone, ketone, ethyl vinyl, vinyl ethyl ketone, unii-r0053y1az7, fema no. 3382
PubChem CID 15394
IUPAC Name pent-1-en-3-one
SMILES CCC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl vinyl ketone
Nota nome Stabilized
Colore Amber to Colorless
Densità 0.8490g/mL
Punti di ebollizione 103°C to 104°C
Punto d'infiammabilità -6°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5COCH=CH2
Indice di rifrazione 1.4180 to 1.422
Quantità 5 g
Beilstein 01, 731
Fieser 01,388
Gravità specifica 0.849
Stabilizzatore 0.1% (BHT)
Peso formulazione 84.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl vinyl ketone, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.