Learn More
Ethylaluminium dichloride, 0.9M solution in heptane, AcroSeal™
Codice prodotto. 10597933 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10597933 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
10210793 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10597933 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 185458000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 563-43-9 | C2H5AlCl2 | 126.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 563-43-9 , 142-82-5
Formula molecolare C2H5AlCl2
Molecular Weight (g/mol) 126.94
Numero MDL MFCD00000457
InChI Key UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo ethylaluminum dichloride, aluminum, dichloroethyl, dichloroethylaluminum, ethyldichloroaluminum, dichloromonoethylaluminum, ethylaluminium dichloride, dichloro ethyl alumane, ethyl aluminum dichloride, hsdb 317, dichloro ethyl aluminum
IUPAC Name dichloro(ethyl)alumane
SMILES CC[Al](Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylaluminium dichloride
Colore Colorless
Densità 0.7400g/mL
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare C2H5AlCl2
Quantità 800 mL
Fieser 06,251; 07,146; 10,177
Indice di Merck 15, 3816
Gravità specifica 0.74
Informazioni di solubilità Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons
Peso formulazione 126.95
Percent Purity 14.5 to 15.5%
Forma fisica Liquid