Learn More
Ethylaluminum dichloride, 1M in hexanes
Codice prodotto. 11326509
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
10mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11326509 250 mL 250mL
11306509 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11326509 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041712.AK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 563-43-9 | C2H5AlCl2 | 126.94 g/mol
Ethylaluminum dichloride is used as a catalyst component in the polyolefin industry, for the synthesis of synthetic rubbers and for the dimerisation of olefins. It is also employed as a catalyst for Friedel-Crafts acylations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 563-43-9
Formula molecolare C2H5AlCl2
Molecular Weight (g/mol) 126.94
Numero MDL MFCD00000457
InChI Key UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo ethylaluminum dichloride, aluminum, dichloroethyl, dichloroethylaluminum, ethyldichloroaluminum, dichloromonoethylaluminum, ethylaluminium dichloride, dichloro ethyl alumane, ethyl aluminum dichloride, hsdb 317, dichloro ethyl aluminum
IUPAC Name dichloro(ethyl)alumane
SMILES CC[Al](Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylaluminum dichloride
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.729 g/mL
Punti di ebollizione 68°C to 70°C
Punto d'infiammabilità -22°C (-9°F)
Quantità 250 mL
Numero UN UN3394
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in acetone. Miscible with alcohol,chloroform,ether. Reacts with water.
Peso formulazione 126.95
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylaluminum dichloride, 1M in hexanes
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Liquido piroforico Categoria 1
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 2
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
  • H252-Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P422-Conservare sotto .
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..