Learn More
Ethylbenzene, 99.8%, pure
Codice prodotto. 10448472 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10448472 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10687642 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
15871022 1 L Bottiglia in vetro 1L
10589420 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10448472 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 118085000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.80€
    27.30€ / 500mL
    Risparmia 2.50€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 100-41-4 | C8H10 | 106.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-41-4
Numero MDL MFCD00011647
InChI Key YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
PubChem CID 7500
ChEBI CHEBI:16101
IUPAC Name ethylbenzene
SMILES CCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylbenzene
Nota nome 99.8%
Punto di fusione -95.0°C
Densità 0.8600g/mL
Punti di ebollizione 136.0°C
Punto d'infiammabilità 22°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.7% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H10
Formula lineare C6H5C2H5
Indice di rifrazione 1.4940 to 1.4970
Quantità 500 mL
Beilstein 05, II, 274
Indice di Merck 15, 3820
Gravità specifica 0.86
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, carbon tetrachloride,, ether and sulfur dioxide, slightly soluble in chloroform, insoluble in ammonia
Molecular Weight (g/mol) 106.17
Viscosità 0.63 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 106.17
Percent Purity 99.8%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylbenzene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.