Learn More
Ethylbenzene, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15637840 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15637840 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15637840 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore E125082.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylbenzene
CAS 100-41-4
Punto di fusione -95°C
Colore Colorless
Densità 0.867g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 135°C to 137°C
Punto d'infiammabilità 15°C (59°F)
Odore Characteristic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H10
Formula lineare C6H5C2H5
Numero MDL MFCD00011647
Quantità 2.5 L
Numero UN UN1175
Beilstein 1901871
Sinonimo phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
InChI Key YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC=CC=C1
IUPAC Name ethylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 106.168
PubChem CID 7500
ChEBI CHEBI:16101
Peso formulazione 106.17g/mol
Percent Purity 0.99