Learn More
Ethylbenzene-d10, for NMR, packaged in ampoules, 99+ atom% D
Codice prodotto. 10175900 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10175900 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10175900 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 321360010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.00€
    53.30€ / 1mL
    Risparmia 4.70€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 25837-05-2 | C8H10 | 116.229 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Materiale o nome chimico Ethylbenzene-d10
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99+ atom% D
Densità 0.9400g/mL
Deuterio (D) 99.0% min.
Punto d'infiammabilità 15°C
Indice di rifrazione 1.492
Quantità 1 mL
CAS 25837-05-2
Punti di ebollizione 134.5°C
Formula molecolare C8H10
Formula lineare C6D5C2D5
Numero MDL MFCD00044343
Sinonimo ethylbenzene-d10, 2h10 ethylbenzene, benzene-d5, ethyl-d5, benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-ethyl-1,1,2,2,2-d5, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl benzene, decadeuteroethylbenzene, ethylbenzene-d10, 99 atom % d, 1-2 h? ethyl 2 h? benzene, ethylbenzene d10 2000 ng/microl in methanol, benzene-1,2,3,4,5-d5,6-ethyl-1,1,2,2,2-d5
InChI Key YNQLUTRBYVCPMQ-CFTAVCBPSA-N
SMILES CCC1=CC=CC=C1
IUPAC Name 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 116.229
PubChem CID 117648
Peso formulazione 116.25
Grado NMR
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylbenzene-d10
Mention d'avertissement
  • Pericolo
Catégorie de danger
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Mention de danger
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Conseils de prudence
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.