Learn More
Ethylbenzene-d10, TRC
Codice prodotto. 30370461
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30370461 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30370461 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE899918500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Ethylbenzene-d10
CAS 25837-05-2
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C8 2H10
Quantità 500 mg
Sinonimo Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-, Benzene-d5, ethyl-d5- (8CI,9CI), 6-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)benzene-1,2,3,4,5-d5, (Ethyl-d5)benzene-d5, Ethylbenzene-d10, Perdeuteroethylbenzene
InChI Formula InChI=1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D,4D,5D,6D,7D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 116.23
Peso formulazione 116.141
Percent Purity >95