Learn More
Ethylbenzene, puriss. p.a., ≥99.0% (GC), Solstice
Codice prodotto. 15650660
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15650660 250 mL 250mL
15640660 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15650660 Fornitore Fluka N. del fornitore 03080250ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-10-2026
Identificatori chimici
CAS 100-41-4
Formula molecolare C8H10
Molecular Weight (g/mol) 106.168
Numero MDL MFCD00011647
InChI Key YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
PubChem CID 7500
ChEBI CHEBI:16101
IUPAC Name ethylbenzene
SMILES CCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylbenzene
Densità 0.867g/mL at 25°C
Punto d'infiammabilità 15°C (59°F)
Formula lineare C6H5C2H5
Quantità 250 mL
Numero UN UN1175
Beilstein 1901871
Peso formulazione 106.17g/mol
Percent Purity ≥99.0% (GC)
Grado puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylbenzene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethylbenzene