Learn More
Ethylbenzene, TRC
Codice prodotto. 17970435
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17970435 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17970435 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE8997451G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylbenzene
CAS 100-41-4
Formula molecolare C8 H10
Quantità 1 g
Sinonimo Benzene, ethyl-, Ethylbenzene, 1-Ethylbenzene, EB, Ethylbenzol, NSC 406903, Phenylethane, α-Methyltoluene
InChI Formula InChI=1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
SMILES CCc1ccccc1
IUPAC Name ethylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 106.16
Peso formulazione 106.0783