Learn More
Ethylboronic acid, 95%
Codice prodotto. 10772643 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10772643 1 g Bottiglia in vetro 1g
11965851 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10772643 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 370860010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4433-63-0 | C2H7BO2 | 73.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4433-63-0
Formula molecolare C2H7BO2
Molecular Weight (g/mol) 73.89
Numero MDL MFCD01074536
InChI Key PAVZHTXVORCEHP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo boronic acid, ethyl, ethaneboronic acid, ethyldihydroxyborane, ethyl boronic acid, boronic acid, ethyl-9ci, ethylboronicacid, pubchem7960, ethylboric acid, etb oh 2
PubChem CID 521157
IUPAC Name ethylboronic acid
SMILES CCB(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylboronic acid
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2B(OH)2
Quantità 1 g
Peso formulazione 73.89
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder, Flakes or Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.