Learn More
Ethyl alpha-bromophenylacetate, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 438061000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 2882-19-1 Peso : 0.15000kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Quantità 100g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 11955001
  • 319.00€ / 100g
Spedizione stimata
25-06-2021
Identificatori chimici
2882-19-1
243.10
BKTKLDMYHTUESO-UHFFFAOYNA-N
97780
CCOC(=O)C(Br)C1=CC=CC=C1
C10H11BrO2
MFCD00013536
ethyl alpha-bromophenylacetate, ethyl bromophenylacetate, ethyl bromo phenyl acetate, ethyl-alpha-bromophenyl acetate, ethyl-.alpha.-bromophenyl acetate, benzeneacetic acid, .alpha.-bromo-, ethyl ester, bromo-phenyl-acetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, alpha-bromo-, ethyl ester, eyr&vo2, ethylbromo phenyl acetate
ethyl 2-bromo-2-phenylacetate
Specifica
Ethyl α-bromophenylacetate
>110°C
Glass bottle
1.389
Colorless to Yellow
2882-19-1
C10H11BrO2
MFCD00013536
BKTKLDMYHTUESO-UHFFFAOYNA-N
ethyl 2-bromo-2-phenylacetate
97780
Liquid
1.3890g/mL
Authentic
1.5385 to 1.5405 (20°C, 589nm)
89°C to 92°C (1.2 hPa)
100g
96% min. (GC)
C6H5Ch(Br)COOCH2CH3
ethyl alpha-bromophenylacetate, ethyl bromophenylacetate, ethyl bromo phenyl acetate, ethyl-alpha-bromophenyl acetate, ethyl-.alpha.-bromophenyl acetate, benzeneacetic acid, .alpha.-bromo-, ethyl ester, bromo-phenyl-acetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, alpha-bromo-, ethyl ester, eyr&vo2, ethylbromo phenyl acetate
CCOC(=O)C(Br)C1=CC=CC=C1
243.10
243.1
97%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Ethyl alpha-bromophenylacetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti