Learn More
ethyle1-(3-aminobenzyl)piperidine-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10753137
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10753137 5 g 5g
10121282 1 g 1g
10482644 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10753137 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB08422DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 306937-22-4
Formula molecolare C15H22N2O2
Molecular Weight (g/mol) 262.353
Numero MDL MFCD02180894
InChI Key WXYBQSXOZUFNJY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2800723
IUPAC Name ethyl 1-[(3-aminophenyl)methyl]piperidine-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico ethyle1-(3-aminobenzyl)piperidine-4-carboxylate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Sinonimo ethyl 1-3-aminobenzyl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-3-aminophenyl methyl piperidine-4-carboxylate, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-3-aminophenyl methyl-, ethyl ester, ethyl1-3-aminobenzyl piperidine-4-carboxylate, 1-3-aminobenzyl-4-ethoxycarbonyl piperidine, 3-4-ethoxycarbonyl piperidin-1-yl methyl aniline, 1-3-aminophenyl methyl-4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester
Peso formulazione 262.35
Percent Purity 97%