Learn More
ethyle1-(4-cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10742303
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10742303 1 g Amber Glass Bottle 1g
10314532 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10742303 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00017DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 352018-90-7
Formula molecolare C15H18N2O2
Molecular Weight (g/mol) 258.32
Numero MDL MFCD03086198
InChI Key LIWHXOHASZYDEM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 1-4-cyanophenyl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-4-cyanophenyl-4-piperidinecarboxylate, 4-4-ethoxycarbonyl-piperidino-benzonitrile, ethyl 1-cyanophenyl-4-piperidinecarboxylate, ethyl 1-4-cyanophenyl-piperidine-4-carboxylate, 1-4-cyanophenyl piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-4-cyanophenyl-, ethyl ester
PubChem CID 2779638
IUPAC Name ethyl 1-(4-cyanophenyl)piperidine-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CC1)C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 1-(4-cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 258.32
Percent Purity 97%