Learn More
ethyle1-methylcyclopropane-1-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10293462
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10293462 1 g 1g
10794383 10 g 10g
10440764 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10293462 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01040DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 71441-76-4
Formula molecolare C7H12O2
Molecular Weight (g/mol) 128.171
Numero MDL MFCD00001284
InChI Key IZPYNZLFBUQGCZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 544234
IUPAC Name ethyl 1-methylcyclopropane-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1(CC1)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 1-methylcyclopropane-1-carboxylate
CAS min. % 97.0
Densità 0.9180g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare CH3C3H4C(O)OCH2CH3
Quantità 1 g
Sinonimo ethyl 1-methylcyclopropanecarboxylate, 1-methylcyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl1-methylcyclopropanecarboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, 1-methyl-, ethyl ester, cyclopropanecarboxylicacid, 1-methyl-, ethyl ester, ethyl 1-methylcyclopropane-carboxylate, 1-methylcyclopropanoic acid ethyl ester, 1-ethoxycarbonyl-1-methylcyclopropane, ethyl 1-methylcyclopropan-1-carboxylate, ethyl 1-methyl cyclopropane-1-carboxylate
Peso formulazione 128.17
Percent Purity 97%