Learn More
ethyle2-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10789783
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10789783 1 g 1g
10788435 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10789783 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD09887DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 37128-24-8
Formula molecolare C8H11NO2S
Molecular Weight (g/mol) 185.241
Numero MDL MFCD00052519
InChI Key DWSMURKWFWKPBT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, 2-methyl-thiazol-4-yl-acetic acid ethyl ester, 2-methylthiazole-4-acetic acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-2-methylthiazol-4-yl acetate, 4-thiazoleacetic acid,2-methyl-, ethyl ester, enamine_005349, ethyl=2-methylthiazol-4-ylacetate, 2-methylthiazol-4-yl acetic acid ethyl ester, 4-thiazoleacetic acid, 2-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 854815
IUPAC Name ethyl 2-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
SMILES CCOC(=O)CC1=CSC(=N1)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-(2-methyl-1, 3-thiazol-4-yl)acetate
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 1 g
Peso formulazione 185.25
Percent Purity 95%