Learn More
ethyle2-(3-methoxyphenyl)acetate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10793223
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10793223 1 g 1g
10437222 10 g 10g
10252532 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10793223 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB09251DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 35553-92-5
Formula molecolare C11H14O3
Molecular Weight (g/mol) 194.23
Numero MDL MFCD00026897
InChI Key XXVVNHCWPHMLEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 3-methoxyphenylacetate, ethyl 2-3-methoxyphenyl acetate, ethyl 3-methoxyphenyl acetate, benzeneacetic acid, 3-methoxy-, ethyl ester, acmc-20akzh, 3-methoxy-phenyl-acetic acid ethyl ester, ethyl 2-3-methoxyphenyl ethanoate, 3-methoxyphenylacetic acid ethyl ester, 3-methoxybenzeneacetic acid ethyl ester, 2-3-methoxyphenyl acetic acid ethyl ester
PubChem CID 2774971
IUPAC Name ethyl 2-(3-methoxyphenyl)acetate
SMILES CCOC(=O)CC1=CC(=CC=C1)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-(3-methoxyphenyl)acetate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare CH3OC6H4CH2C(O)OCH2CH3
Quantità 1 g
Peso formulazione 194.23
Percent Purity 97%