Learn More
ethyle2-(3-oxo-2-piperazinyl)acetate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10622063
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10622063 1 g Amber Glass Bottle 1g
10662443 10 g Amber Glass Bottle 10g
10061244 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10622063 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD11371DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 33422-35-4
Formula molecolare C8H14N2O3
Molecular Weight (g/mol) 186.211
Numero MDL MFCD00052897
InChI Key HNYRNJAZRKCHSC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 2-3-oxopiperazin-2-yl acetate, ethyl 2-3-oxo-2-piperazinyl acetate, 2-piperazineacetic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 3-oxo-piperazin-2-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl 3-oxopiperazine-2-acetate, ethyl 3-oxo-2-piperazinyl acetate, ethyl 3-oxopiperazin-2-yl acetate, ethyl 2s-3-oxopiperazin-2-yl acetate, pubchem17782, ethyloxopiperazinylacetate
PubChem CID 544550
IUPAC Name ethyl 2-(3-oxopiperazin-2-yl)acetate
SMILES CCOC(=O)CC1C(=O)NCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico ethyle2-(3-oxo-2-piperazinyl)acetate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 186.21
Percent Purity 97%