Learn More
ethyle2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate, 97%, Maybridge
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate |
| CAS | 637-07-0 |
| CAS min. % | 97.0 |
| Densità | 1.1370g/mL |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Formula molecolare | C12H15ClO3 |
| Formula lineare | ClC6H4OC(CH3)2C(O)OCH2CH3 |
| Numero MDL | MFCD00000615 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | clofibrate, ethyl clofibrate, clofibratum, clofibrato, atromid-s, miscleron, atromid, liprin, epib, angiokapsul |
| Vedi altri risultati |