Learn More
ethyle2-(5-bromo-2-thienyl)-2-oxoacetate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10512092
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10512092 10 g 10g
10408182 1 g 1g
10011274 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10512092 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB09133EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 22098-10-8
Formula molecolare C8H7BrO3S
Molecular Weight (g/mol) 263.105
Numero MDL MFCD00085056
InChI Key PMBGHMBDWGNJJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 2-5-bromothiophen-2-yl-2-oxoacetate, ethyl 5-bromothien-2-yl glyoxylate, ethyl 2-5-bromo-2-thienyl-2-oxoacetate, ethyl 5-bromothiophene-2-glyoxylate, ethyl 5-bromo-2-thienyl glyoxylate, ethyl 2-5-bromothien-2-yl glyoxalate, ethyl 5-bromothiophen-2-yl oxo acetate, 2-bromo-5-ethoxy oxo acetyl thiophene, 5-bromothiophen-2-yl oxoacetic acid ethyl ester
PubChem CID 2736376
IUPAC Name ethyl 2-(5-bromothiophen-2-yl)-2-oxoacetate
SMILES CCOC(=O)C(=O)C1=CC=C(S1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-(5-bromo-2-thienyl)-2-oxoacetate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 263.11
Percent Purity 97%