Learn More
ethyle2-amino-4-(4-bromophenyl)-3-thiophenecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10683393
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10683393 1 g 1g
10497222 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10683393 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC00243DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Identificatori chimici
CAS 306934-99-6
Formula molecolare C13H12BrNO2S
Molecular Weight (g/mol) 326.208
Numero MDL MFCD00435056
InChI Key SEWFWRCESBYGFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 727636
IUPAC Name ethyl 2-amino-4-(4-bromophenyl)thiophene-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)Br)N
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-amino-4-(4-bromophenyl)-3-thiophenecarboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo ethyl 2-amino-4-4-bromophenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-bromophenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-4-bromo-phenyl-thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-4-bromo-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-bromophenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-amino-4-4-bromophenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl2-amino-4-4-bromophenyl thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-4-bromophenyl-3-ethoxycarbonyl thiophene, ethyl 2-amino-4-4-bromophenyl-3-thiophene carboxylate
Peso formulazione 326.21
Percent Purity 97%