Learn More
ethyle2-amino-4-(4-chlorophenyl)-3-thiophenecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10137252
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10137252 1 g Amber Glass Bottle 1g
10421283 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10137252 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07018DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 65234-09-5
Formula molecolare C13H12ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 281.75
Numero MDL MFCD01038372
InChI Key YHJWJJKFFNCDCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-4-chloro-phenyl-thiophene-3-carboxylicacidethylester, 2-amino-4-4-chlorophenyl thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-chloro-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, us8889672, apogee a, 2-amino-4-4-chlorophenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl-3-thiophenecarboxylate #, ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl-thiophene-3-carboxylate, 3-thiophenecarboxylicacid,2-amino-4-4-chlorophenyl-,ethyl ester
PubChem CID 616598
IUPAC Name ethyl 2-amino-4-(4-chlorophenyl)thiophene-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)SC=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico ethyle2-amino-4-(4-chlorophenyl)-3-thiophenecarboxylate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 281.76
Percent Purity 97%