Learn More
ethyle2-amino-4-(4-methoxyphenyl)-3-thiophenecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10431283
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10431283 1 g Amber Glass Bottle 1g
10380463 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10431283 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07020DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 15854-11-2
Formula molecolare C14H15NO3S
Molecular Weight (g/mol) 277.338
Numero MDL MFCD01917484
InChI Key ZUOUKGJUHCKVDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 2-amino-4-4-methoxyphenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-methoxyphenyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-4-4-methoxyphenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-methoxyphenyl thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid,2-amino-4-4-methoxyphenyl-,ethyl ester, 2-amino-4-4-methoxy-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-4-4-methoxyphenyl-, ethyl ester
PubChem CID 727641
IUPAC Name ethyl 2-amino-4-(4-methoxyphenyl)thiophene-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)OC)N
Specifica
Materiale o nome chimico ethyle2-amino-4-(4-methoxyphenyl)-3-thiophenecarboxylate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 277.34
Percent Purity 97%