Learn More
ethyle2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 181.19 |
Percent Purity | 97% |