Learn More
ethyle2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10131022
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10131022 1 g Amber Glass Bottle 1g
10029111 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10131022 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD10070DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 81633-29-6
Formula molecolare C8H11N3O2
Molecular Weight (g/mol) 181.20
Numero MDL MFCD00052622
InChI Key YBFVMJRSZCVJJP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, acmc-209plx, maybridge1_003176, ethyl2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-5-ethoxycarbonyl-4-methylpyrimidine, ethyl 2-amino-4-methyl-pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-4-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-amino-4-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 459813
IUPAC Name ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(N)N=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 181.19
Percent Purity 97%