Learn More
ethyle2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10039121
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10039121 1 g 1g
10205144 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10039121 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore GK00116DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 43088-42-2
Formula molecolare C8H11NO2S
Molecular Weight (g/mol) 185.241
Numero MDL MFCD00051669
InChI Key ILYCZKOBLRJJSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-methyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-4-methyl-, ethyl ester, ethyl2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-methyl-3-thiophenecarboxylate, acmc-20a9ux, maybridge1_003755, 2-amino-4-methyl-3-ethoxycarbonyl-thiophene, ethyl 2-amino4-methylthiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxycarbonyl-4-methylthiophene
PubChem CID 521132
IUPAC Name ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C)N
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 185.25
Percent Purity 97%