Learn More
ethyle2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10229934
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10229934 5 g 5g
10180912 1 g 1g
10168314 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10229934 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore AW00937DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 4815-37-6
Formula molecolare C14H15NO2S
Molecular Weight (g/mol) 261.339
Numero MDL MFCD01763475
InChI Key SXONDAWSQJWZEO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-5-methyl-4-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-5-methyl-4-phenyl-, ethyl ester, maybridge1_000503, upcmld-dp080, upcmld-dp080:001, ethyl 2-amino-5-methyl-4-phenyl-3-thiophenecarboxylate, 3-thiophenecarboxylic acid,2-amino-5-methyl-4-phen, 2-amino-4-phenyl-5-methylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-5-methyl-4-phenyl-, ethyl ester
PubChem CID 693902
IUPAC Name ethyl 2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC(=C1C2=CC=CC=C2)C)N
Specifica
Materiale o nome chimico ethyle2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 261.34
Percent Purity 97%