Learn More
ethyle2-bromo-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10242742
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10242742 1 g Amber Glass Bottle 1g
10703443 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10242742 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00750DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 22900-83-0
Formula molecolare C7H8BrNO2S
Molecular Weight (g/mol) 250.11
Numero MDL MFCD03791227
InChI Key CFBIOWPDDZPIDP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-, ethyl ester, 2-bromo-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylate, 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, maybridge3_004543, ksc207i5t, ethyl2-bromo-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethylbromomethylthiazolecarboxylate
PubChem CID 2824057
IUPAC Name ethyl 2-bromo-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)Br)C
Specifica
Materiale o nome chimico ethyle2-bromo-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 250.12
Percent Purity 97%