Learn More
ethyle2-chloro-3,4-dimethoxybenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10475492
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10475492 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10475492 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB09278EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-chloro-3, 4-dimethoxybenzoate
CAS 175136-04-6
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C11H13ClO4
Numero MDL MFCD00085062
Quantità 10 g
Sinonimo maybridge1_002113
InChI Key AXNMDQHZRJDVRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(Cl)C(OC)=C(OC)C=C1
IUPAC Name ethyl 2-chloro-3,4-dimethoxybenzoate
Molecular Weight (g/mol) 244.67
PubChem CID 2774987
Peso formulazione 244.67
Percent Purity 97%