Learn More
ethyle2-mercapto-1H-imidazole-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl 2-mercapto-1H-imidazole-4-carboxylate |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 172.21 |
| Percent Purity | 97% |