Learn More
ethyle2-(phenylthio)acetate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10272692
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10272692 1 g 1g
10794003 10 g 10g
10496852 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10272692 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM08693DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 7605-25-6
Formula molecolare C10H12O2S
Molecular Weight (g/mol) 196.264
Numero MDL MFCD00145107
InChI Key SEDRTXNDGKRHBL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl phenylthio acetate, ethyl 2-phenylthio acetate, ethyl 2-phenylsulfanyl acetate, acetic acid, phenylthio-, ethyl ester, ethyl 2-phenylthioacetate, phenylthio acetic acid ethyl ester, phenylthio acetic acid, ethyl ester, ethyl phenylsulfanyl acetate, pubchem10853
PubChem CID 97312
IUPAC Name ethyl 2-phenylsulfanylacetate
SMILES CCOC(=O)CSC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-(phenylthio)acetate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula lineare C6H5SCH2C(O)OCH2CH3
Quantità 1 g
Peso formulazione 196.27
Percent Purity 97%