Learn More
ethyle3,5-dichlorobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Ethyl 3, 5-dichlorobenzoate |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Formula lineare | Cl2C6H3C(O)OCH2CH3 |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 219.07 |
Percent Purity | 97% |